Kluczowe dokumenty
Z684848
Ace cylindrical reaction flask
capacity 3 L, 100 mm diam. O-ring grooved flange, valve size 0-10 mm , zero dead space
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
cylindrical
single-neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 6518-16
pojemność
3 L
rozmiar zaworu
0-10 mm , zero dead space
Opis ogólny
Heavy wall cylindrical reaction flask with Schott grooved flange opening. Flask has Zero Dead Space, (ZDS), bottom valve. The valve features no material hang-up in the fully open position. When closed, the valve seats flush with the bottom of the flask. Includes one CAPFE O-ring. See Ace 6517 (Z508233) for quick release clamps.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)