Kluczowe dokumenty
Z684589
Ace Rotary Evaporator Purge Adapter
joint: ST/NS 35/20, stopcock diam. 4 mm
Wybierz wielkość
1 EA
492,00 zł
492,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
492,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
492,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE stopcock
Połączenie
joint: ST/NS35/20
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 3953-03
Długość
75 mm
śr. kurka
4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Glass purge adapters for use with popular brands of rotary evaporators. Top has 35/20 socket joint for joining with the trap or condenser. The bottom has a 35/20 ball joint for connecting to the receiver flask. The middle or purge tube has either a 4 mm PTFE stopcock or a 2 mm valve to allow for purging or adding a purge gas into the flask assembly.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)