Kluczowe dokumenty
Z681083
Duran® graduated laboratory bottles, without caps
capacity 750 mL, amber glass
Synonim(y):
218065102
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
amber glass
narrow-mouth bottle
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
without cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 21 806 51 02
pojemność
750 mL
śr. × wys.
95 mm × 203 mm
Opis ogólny
Butelki laboratoryjne 1295 Original GL stały się złotym standardem wielofunkcyjnych butelek laboratoryjnych od czasu ich wprowadzenia na rynek w 1972 roku. Butelki są formowane z bursztynowego szkła borokrzemowego USP/EP typu I DURAN™ 3.3 o wysokiej czystości, znanego z doskonałych właściwości termicznych i wysokiej odporności na działanie substancji chemicznych. Połączenie wysokowydajnych materiałów i solidnej konstrukcji zgodnej z normą ISO 4796-1 zapewnia długą żywotność. Dodatek topionej, zewnętrznej warstwy bursztynowej zapewnia ochronę wrażliwej na światło zawartości przed skutkami fotodegradacji. Ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym spełnia międzynarodowe standardy USP/EP i trwa przez cały okres użytkowania butelki. Bursztynowe butelki są wyposażone w łatwą do odczytania skalę objętości i pole do znakowania wykonane z trwałej białej emalii. Trwały kod Retrace Code na każdej butelce zapewnia identyfikowalność partii produkcyjnej. Bursztynowe butelki DURAN™ Original są dostarczane z lub bez kultowego niebieskiego polipropylenowego korka i niekapiącego pierścienia do nalewania do użytku w temperaturze do 140 °C. Wszystkie elementy są w pełni autoklawowalne w temperaturze 121 lub 134 °C.
Reusable bottles without caps or pouring rings for the storage of reagents, chemicals, solutions, tissue culture media, etc. Made of Duran borosilicate glass, Type 3.3, for maximum chemical and thermal shock resistance.
Optional pouring rings prevent drips when pouring from these bottles.
Zastosowanie
Butelki laboratoryjne Duran™ z podziałką, bez zakrętek są odpowiednie do przechowywania odczynników, chemikaliów, roztworów, pożywek do hodowli tkankowych i nie tylko.
Duran® graduated laboratory bottles, without caps are suitable for the storage of reagents, chemicals, solutions, tissue culture media, and more.
Cechy i korzyści
  • Wyprodukowane z bursztynowego szkła borokrzemowego DURAN® 3.3. DURAN® jest szkłem neutralnym, sklasyfikowanym jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01> i spełnia wymagania ASTM E438, Typ I, Klasa A.
  • Znormalizowany gwint GL i dopasowana zakrętka zapewniają wyjątkowo szczelne zamknięcie i łatwe, czyste wylewanie.
  • Zgodność z USP <660> (transmisja widmowa) i EP (3.2.1). Mniej niż 10% transmisji widmowej między 290 nm a 450 nm.
  • Jedynie zewnętrzna aplikacja koloru zapewnia, że wewnętrzne powierzchnie mają standardowe właściwości szkła DURAN®.
  • Bardzo trwały i odporny chemicznie bursztynowy kolor
  • W komplecie z niebieską zakrętką (PP, zintegrowana uszczelka wargowa) i pierścieniem do nalewania (PP) do nalewania bez kapania i czystej, bezpiecznej pracy
  • Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
  • Wypalany, bardzo trwały biały nadruk ceramiczny
  • Rozmiary 10 i 25 ml ze specjalnie ukształtowaną szklaną krawędzią ułatwiającą nalewanie, dzięki czemu nie jest wymagany dodatkowy plastikowy pierścień nalewający
  • The Duran® graduated laboratory bottles are made of Duran borosilicate glass, Type 3.3, for maximum chemical and thermal shock resistance.
  • These bottles are reusable and autoclavable at 121 or 134 °C.
  • The optional pouring rings prevent drips when pouring from these bottles.
  • The bottles provide an easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content.
  • They are suitable for long-term storage.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)