Z677574
Lapren™ latex/chloroprene flock lined gloves
size XL
About This Item
Materiały
green (chloroprene, natural latex)
rozmiar
XL
Właściwości
CE compliant
disposable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
KCL 706 - 10
KCL 706
dł. × grubość
310 mm × 0.6 mm
Opis ogólny
With cotton flock lining, stretched cuff and anatomical design, this product meets all requirements of comfort and hygiene.
- Ergonomic fit and high elasticity ensures good sensitivity
- Profiled palm for firm grip when wet
- High mechanical resistance
- Cotton flock lining improves comfort
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
- CE compliant
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)