Kluczowe dokumenty
Z677345
Dermatril LR nitrile gloves
size XL
Synonim(y):
rękawica jednorazowa
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
blue gloves
blue nitrile
rozmiar
XL
sterylność
non-sterile
Właściwości
CE compliant
latex free
powder-free
opakowanie
pack of 50 ea (boxes of 50)
producent / nazwa handlowa
KCL 742 -10
KCL 742
dł. × grubość
270 mm × 0.11 mm
Opis ogólny
Dermatril LR is an extended cuff, blue nitrile, powder-free glove providing a high level of protection against chemical and bacteriological contamination. The Dermatril LR disposable glove also displays very good physical durability in comparison to conventional disposable gloves.
All Dermatril LR disposable gloves are INDIVIDUALLY marked with the appropriate standards mark applied on the inside using a food-friendly dye.
  • Cleanroom class 100
  • Anti-static
  • Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
  • Extended cuff
  • Roughened fingertips for better grip
  • Rolled cuff edge for easier donning
  • CE compliant
  • Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001, US-FED-ST 209E
Informacje prawne
Dermatril is a trademark of KCL GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)