Z677051
ART® low retention SoftFit L Reload System™
maximum volume 1200 μL, Tip design ART 1200L, Hinged rack
Synonim(y):
Końcówka pipety z filtrem barierowym, Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej
Wybierz wielkość
3720,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3720,00 zł
Polecane produkty
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
Hinged rack
Tip design ART 1200L
opakowanie
pack of 4800 ea (4 packs 768)
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2789-05-HR
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
1200 μL
pojemność
1200 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Każda pojedyncza wkładka w systemie przeładowania Softfit L jest wyraźnie oznaczona zarówno numerem produktu, jak i numerem partii, co pozwala badaczom cieszyć się oszczędnością miejsca i korzyściami środowiskowymi systemu przeładowania końcówek bez utraty identyfikowalności produktu.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)