Z674486
Duran® DG safety cap accessories
venting valve for DG safety caps, PC
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1168430
Opis ogólny
Bezpieczne korki DG są idealne do bezpiecznego zbierania i przechowywania płynnych odpadów laboratoryjnych. Dzięki różnym połączeniom i filtrom z węglem aktywnym zwiększają bezpieczeństwo techników laboratoryjnych.
- Zbieranie zużytych lub zanieczyszczonych mediów bez kapania
- Filtry z węglem aktywnym zapobiegają emisji szkodliwych gazów
For use with Z674451
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)