Kluczowe dokumenty
Z674257
Duran® GLS 80 Protect wide mouth graduated laboratory bottles
volume 5,000 mL
Synonim(y):
butelka laboratoryjna, butelki laboratoryjne, szklanka z szerokim otworem
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
glass bottle
polypropylene cap
round bottle
Połączenie
joint threaded80
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 11 601 65
Parametry
max. pressure (Not for use under pressure)
pojemność
5000 mL
5,000 mL
śr. wewn. szyjki
80 mm
Opis ogólny
Ideal for handling particularly valuable or dangerous materials. The plastic coating (PU) on the Duran GLS 80 Protect provides effective protection during routine laboratory work and retains the contents if the glass becomes damaged.
Cechy i korzyści
  • Zewnętrzna powłoka polimerowa zapewnia ochronę przed zarysowaniami, wyciekami* i odpryskami* (* dotyczy tylko butelek o pojemności 2000 ml i mniejszej).
  • Wyprodukowane ze szkła borokrzemowego 1295 3.3. 1295 jest szkłem neutralnym, sklasyfikowanym jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01> oraz spełnia wymagania ASTM E438, typ I, klasa A.
  • Łatwy dostęp do zawartości butelki dzięki szerokiej średnicy szyjki butelki
  • Specjalna konstrukcja gwintu umożliwiająca szybkie otwieranie i zamykanie w czasie krótszym niż jeden obrót
  • Ochrona przed promieniowaniem UV do ok. 380 nm dzięki zewnętrznej powłoce
  • Optymalne napełnianie i nalewanie oraz szczególnie łatwe czyszczenie
  • Łyżki, szpatułki i pęsety mogą być z łatwością manipulowane
  • Nawet lejki o dużej pojemności można bez trudu włożyć do butelek
  • Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
  • Wypalana, bardzo trwała biała ceramika
  • Odporność na zarysowania, wycieki i stłuczenia
  • Wysoka przezroczystość
  • Zakres temperatur od -30°C do 140°C
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
  • Nadaje się do użytku w kuchenkach mikrofalowych
  • Dostarczany z niebieską zakrętką i pierścieniem do nalewania, które można sterylizować w autoklawie w temperaturze do 140°C
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)