Z671959
KNF LIQUIPORT chemically-resistant diaphragm liquid pumps
AC/DC input 115 V AC, PTFE (head), flow rate 0.5-3.0 L/min
About This Item
Materiały
PTFE (head)
Właściwości
CSA approved
producent / nazwa handlowa
KNF NF 300 FT.18 S
dostępność
not available in EU
Parametry
0.5-3.0 L/min flow rate
śr. wewn. probówki
12 mm
masa
1.5 kg
moc wyjściowa
24 watts (motor)
Opis ogólny
The NF100 and NF300 pumps are available in either polypropylene or PTFE head materials, with FFPM valve. You should always check corrosion compatibility charts with the medium you intend to pump.
- 10 mWg pressure head
- 3 mWg suction head
- IP65 protection class
- Maintenance-free
- Self priming
- Dry running
- Adjustable flow rate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)