Kluczowe dokumenty
Z655570
Hanna combination ISE electrodes
Nitrate, Polymer membrane
About This Item
Kod UNSPSC:
41115603
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
polyetherimide body
producent / nazwa handlowa
Hanna HI 4113
zakres pomiaru ISE
14000-0.1 ppm
zakres pomiaru pH
2.5-11
Parametry
0-40 °C temp. range
głębokość zanurzenia elektrody × śr. zewn.
120 mm × 12 mm
Opis ogólny
These include a sensor and reference electrode in a single electrode body. Hanna combination ion selective electrodes provide selectivity and include superior double junction reference into an electrode body. Combination solid-state electrodes have a built-in solid-state sensor and quick refill reference electrode.
Hanna′s liquid membrane and fluoride combination electrodes have replaceable module construction and the Hanna double junction refence stability.
Zastosowanie
Determination of free nitrate in natural waters (fresh and sea), and in emulsified food and plant samples.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)