Kluczowe dokumenty
Z630772
Binder drying oven E28 series
Chrome-plated shelves for E28
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.24
wejście AC/DC
230 V (AC)
Właściwości
CE compliant
timer 0 ‑ 120 min
2 chrome-plates shelves
Hydraulic-mechanical thermostat
Ventilation slide
producent / nazwa handlowa
Binder
dostępność
not available in USA and Canada
Parametry
60-230 °C temp. range
dł. × szer. × wys.
402 mm × 580 mm × 425 mm
pojemność
28 L
28 L
28000 mL
szer. × śr. × wys. wewnątrz
400 mm × 250 mm × 285 mm
masa
16 kg
Opis ogólny
Robust, space-saving small unit with hydraulic-mechanical control and adjustable ventilation. Available with or without Safety device Class 1.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)