Kluczowe dokumenty
Z610194
Hirschmann® graduated pipette, Class AS
capacity 25 mL , 0.1 mL accuracy
Wybierz wielkość
6 EA
483,00 zł
483,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EA
483,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
483,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
soda-lime glass
Właściwości
class AS
graduations
subdivision 0.1 mL
Supplied with a cotton plug end as standard
opakowanie
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Hirschmann
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
450 mm
pojemność
25 mL , 0.1 mL accuracy
kolor
blue graduations
Opis ogólny
Conformity certified with dated batch idenification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories. Main point ring graduation, zero at the top, graduated to the tip.
Informacje prawne
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)