Kluczowe dokumenty
Z609420
Bohlender PTFE funnels
diam. 50 mm
Wybierz wielkość
1 EA
147,00 zł
147,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
147,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
147,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Bohlender
dostępność
not available in USA and Canada
Średnica
50 mm
trzon śr. wewn. × śr. zewn.
6 mm × 12 mm
Informacje prawne
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)