Kluczowe dokumenty
Z607614
Bohlender HT (high temp) laboratory screw joints
GL 14 thread, tubing O.D. 8.0 mm
Wybierz wielkość
1 EA
166,00 zł
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
166,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Bohlender
dostępność
not available in USA and Canada
śr. zewn. rurek
8.0 mm
dopasowywanie
GL 14 thread
Opis ogólny
Pressure resistant up to approx. 10 bar (at room temperature for thread sizes GL 14, GL 18 and GL 25), suitable for vacuum. The circulating medium is exposed only to PTFE; screw cap made of glass-fibre PPS (max.+250 °C). For many years laboratory screw joints have been mainly used for connecting glass tubes with PTFE tubing or with plastic, glass and metal tubes. In addition, these couplings are also suitable for locking probes (even stainless steel), thermometers, laboratory stopcocks, immersion tubes or lead-in cables.
Informacje prawne
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)