Kluczowe dokumenty
Z567957
J-KEM® water flow monitor
AC/DC input 230 V AC
Wybierz wielkość
1 EA
2760,00 zł
2760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2760,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
20121904
NACRES:
NB.51
2760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
requires a flow sensor
moc wyjściowa
2300 watts
Opis ogólny
  • Digital sensor measures actual coolant flow rate
  • Optional audible alarm
Precisely monitors the flow rate of water through a condenser, water bath, or other piece of equipment. If the flow rate falls below the minimum rate set by the user (i.e. loss of pressure, broken hose), power is turned off to the monitor′s output receptacle and any equipment plugged into it. Power remains off until being manually reset. The optional water shut off valve stops water flow during an alarm condition preventing a flooded lab. With safety as its primary goal, the J-KEM Water Flow Monitor measures the actual water flow rate, rather than back pressure as in commonly measured by lower quality instruments.
Informacje prawne
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)