Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
Z567582
Sigma-Aldrich
Aldrich® Benchclamp 2-prong
dual adjustment grippy knobs, size L
Synonim(y):
bench clamps
Wybierz wielkość
1 EA
269,00 zł
269,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
269,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
269,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
rozmiar
L
pojemność szczęk
0-65 mm
szer. widełek
23 mm
Opis ogólny
Aldrich benchclamp clamps have a nickel-plated finish and are corrosion resistant. The clamps come with slip-on fiberglass finger covers. The Grippy Knob design has a round nut which is easy to turn making tightening the clamps around glassware fast and convenient.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)