Kluczowe dokumenty
Z567469
Wilmad® Suprasil EPR tubes
O.D. 5 mm, L 178 mm
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad 722-PQ-7
Długość
178 mm
śr. zewn.
5 mm
wygięcie
51 μm
koncentryczność
51 μm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.38 mm
Opis ogólny
Technological advances have increased the sensitivity in EPR spectroscopy, causing certain high Q cavities to pick up the signal from the impurities in natural CFQ quartz tubes. When this is the case, Suprasil EPR products which are made of synthetic material, are a better option because they can supress major impurity contents. Tubes come with cap.
Zastosowanie
Tuby Suprasil EPR idealnie nadają się do eksperymentów z falą ciągłą (cw), które wymagają stałego współczynnika wypełnienia lub powtarzalności objętości próbki we wnęce.
Informacje prawne
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)