Merck
Z567000
IKA® RV 10 rotary evaporator, Control
vertical condenser, plastic-coated glass, AC/DC input 115 V AC, pack of 1
Synonim(y):
rotary evaporator condensers, rotovap condensers
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
Materiały
plastic-coated glass
opakowanie
pack of 1
Parametry
20-280 rpm speed
szer. × wys. × śr.
500 m × 430 mm × 410 mm
pojemność łaźni
3 L
masa
21.5 kg
Opis ogólny
Wyparki rotacyjne IKA RV 10 mają zintegrowane wanny grzewcze i ergonomiczną, zajmującą niewiele miejsca konstrukcję. Każda wersja jest wyposażona w zmotoryzowany mechanizm podnoszący, który podnosi tłok parownika z kąpieli grzewczej w przypadku awarii zasilania. Inne funkcje bezpieczeństwa obejmują również pracę interwałową, płynny start, rozpoznawanie pozycji końcowej tłoka parownika oraz funkcję timera.
Parowniki RV 10 są wyposażone w łaźnię wodno-olejową, która obejmuje wydajną grzałkę o mocy 1300 W, zdolną do zapewnienia temperatury od temperatury pokojowej do 180 °C.
Model sterujący
  • Wersja sterująca posiada cyfrowy wyświetlacz pokazujący temperaturę docelową i rzeczywistą.
  • Odporne na rozpuszczalniki uszczelki PTFE
  • Dostarczane w komplecie z butelką Woulffa do ochrony pompy próżniowej przed kondensacją rozpuszczalnika.
  • Zintegrowany kontroler próżni, interfejs USB i wyświetlacz graficzny
  • Precyzyjne sterowanie za pomocą interfejsu RS 232 do zdalnej obsługi z komputera PC
  • Kolorowy wyświetlacz graficzny
  • Automatyczna wentylacja i zintegrowany monitoring wody chłodzącej
  • Parametry destylacji programowalne i przechowywane dla standardowych destylacji
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)