Kluczowe dokumenty
Z565784
Sigma-Aldrich
Precision Seal® rubber septa cap
red, for 7-8 mm O.D. tubes and ampules
Synonim(y):
gumowe nakładki, gumowe zatyczki, gumowy korek
Wybierz wielkość
10 EA
84,40 zł
100 EA
193,90 zł
84,40 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
84,40 zł
100 EA
193,90 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
84,40 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
natural rubber septa
zastosowanie
for 7-8 mm O.D. tubes and ampules
kolor
red
Opis ogólny
Engineered for a "push on" fit in NMR tubes and ampules. The unique design provides a penetration point for cannulation and a dual seal inside the tube and on the outer sleeve. Will not break delicate, thin-wall tubing. Manufactured from one certified raw material formulation for absolute consistency in all sizes, from lot to lot.
Storage Note for Natural Rubber Septa: Store septa in a closed bag out of sunlight to retard blooming, which is the formation of a whitish film on the surface of the rubber. Blooming is a natural process and does not affect performance. Remove visible bloom by washing or wiping off before use.
Informacje prawne
Precision Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1