Kluczowe dokumenty
Z562319
Swagelok® street elbow
pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
opis
1/2 in. NPTF to 1/2 in. NPTM
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Swagelok SS-8-SE
Informacje prawne
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)