Kluczowe dokumenty
Z560456
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 2000 mL, top joint: threaded 45/40
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Materiały
PTFE stopcock
Połączenie
top joint: threaded45/40
metody
HPLC: suitable
kolumna śr. zewn. × dł. efektywna
76 mm × 560 mm
pojemność kolumny
2000 mL
pojemność zbiornika
2000 mL
przydatność
suitable for chromatography
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)