Merck
Z555126
Sigma-Aldrich
Open-edged fritted disc for Aldrich® Buchner VerSAfunnels
disc diam. 50 mm, porosity 145-175 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
dysk śr.
50 mm
grubość
7.5 mm
wielkość porów
145-175 μm porosity
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
VerSAFunnel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC