Kluczowe dokumenty
Z555029
Sigma-Aldrich
Open-edged fritted disc for Aldrich® Buchner VerSAfunnels
disc diam. 24 mm, porosity 10-20 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
dysk śr.
24 mm
grubość
7.5 mm
wielkość porów
10-20 μm porosity
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
VerSAFunnel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)