Kluczowe dokumenty
Z554871
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner VerSAfunnel top
for 140mL and 350mL
Wybierz wielkość
1 EA
253,00 zł
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
253,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
VerSAFunnel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)