Kluczowe dokumenty
Z552461
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass thermometer well
fits flask, 12 L, immersion L 200 mm
Wybierz wielkość
1 EA
462,00 zł
462,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
462,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
462,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint ST/NS24/40
Właściwości
fits flask 12 L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gałki po bokach ułatwiają obsługę.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)