Merck
Z551643
Chemat dispenser
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
Wybierz wielkość
1 EA
18 150,00 zł
18 150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
18 150,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
18 150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
air 80-100 psi
Właściwości
CE compliant: no
producent / nazwa handlowa
Chemat
dostępność
not available in EU
szer. × wys. × śr.
8 1/4 in. × 9 1/2 in. × 4 in.
Opis ogólny
Standard syringe included with dispenser has clear barrel and is 55mL capacity.
Air port: quick-connect
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)