Kluczowe dokumenty
Z549045
Sigma-Aldrich
Aldrich® anticlimb splash-guard adapter
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 14/20, capacity 500 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Połączenie
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS14/20
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Adapter osłony przeciwbryzgowej Aldrich® znacznie zmniejsza przenoszenie piany w wyniku spieniania lub uderzenia. Ponieważ otwór odpowietrzający znajduje się na górze, pianka nie może dostać się wyżej do skraplacza.
Zastosowanie
Adapter przeciwbryzgowy Aldrich® jest idealny do stosowania z rozpuszczalnikami, które nadmiernie się pienią podczas odparowywania obrotowego. Wewnętrzna rurka parowa jest uszczelniona w górnej części pułapki, aby zapobiec przedostawaniu się piany do skraplacza.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)