Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
Z544701
Molymod® Individual organic model set
Starch or cellulose
Wybierz wielkość
1 SET
124,00 zł
124,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 SET
124,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.17
124,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
glucose units 3
producent / nazwa handlowa
Molymod
Opis ogólny
Komponenty wodoru 3568 w kształcie grzybów i krótkie (niewidoczne) wiązania zapewniają kompaktowe, półprzestrzenne modele o skali międzyjądrowej 1,45 cm na Angstrom. Modele polimerów zawierają długie, elastyczne wiązania do demonstracji mechanizmu polimeryzacji.
Informacje prawne
Atomlink is a trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)