Kluczowe dokumenty
Z544566
Molyorbital set
Atomic Orbital
About This Item
Kod UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.17
opis
14-model collection set
producent / nazwa handlowa
Molymod
Opis ogólny
System orbitali molekularnych Molymod wykorzystuje standardowe błyszczące kolorowe części atomów do reprezentowania centralnych rdzeni atomów. Średnia skala wynosi 3,5 cm na Angstrom. Orbitale atomowe i molekularne są reprezentowane przez pastelowe/matowe elementy i są oznaczone kolorami zgodnie z ich zastosowaniem.
Różowe i fioletowe gruszkowate płaty i wklęsłe łącza π reprezentują znaki +ve i -ve funkcji falowych Ψ płatów orbitali atomowych i molekularnych. Szare elementy reprezentują zhybrydyzowane wiązania sigma. Jasnobrązowe kule oznaczają orbitale samotnych par elektronów. Tam, gdzie elektrony są zaangażowane w wiązanie wodorowe, używany jest jasnobrązowy płat w kształcie gruszki
Zawiera modele zhybrydyzowane 1s; 2s; 2p; 3d; 2s+ 3 × 2p; oraz sp, sp2 i sp3. Różowe i fioletowe płaty reprezentują fazy fali +/- orbitali atomowych p i d. Modele są dostarczane z przezroczystymi podstawkami do wyświetlania.
Informacje prawne
Molyorbital is a trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)