Kluczowe dokumenty
Z544221
Molymod® Atoms and Bonds
Halogen, no. of holes, 4, diam. 23 mm, angle, 109.50
About This Item
Kod UNSPSC:
60104505
NACRES:
NB.17
Właściwości
angle 109.50
no. of holes 4
producent / nazwa handlowa
Molymod
Średnica
23 mm
kolor
green
Opakowanie
1PAK = 10EA
10PAK = 10 x 1PAK lub 100EA
Informacje prawne
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)