Kluczowe dokumenty
Z543853
Compression tubing fitting for VerSA-Flow™ dispenser
tubing O.D. 1/8 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
śr. zewn. rurek
1/8 in.
Opis ogólny
Dostosowuje sztywne rurki o różnych rozmiarach do zaślepek VerSA-Flow. Złączka zawiera nakrętkę z tuleją i tuleję PBT z gwintem 1/4 cala. NPTM.
Informacje prawne
VerSA-Flow is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)