Kluczowe dokumenty
Z542644
Ace O-rings, Viton®
I.D. 9.2 mm, wall size 2.6 mm
Wybierz wielkość
1 PKG
132,00 zł
132,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
132,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
132,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 785516
śr. wewn.
9.2 mm
rozmiar ścianki
2.6 mm
Informacje prawne
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)