Z538833
Solvent reservoirs for EZSafe® assemblies
capacity 1,000 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
colorless
glass
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
Columns can accommodate all reservoir sizes. GL-45 connector for attachment to column is sold separately.
Informacje prawne
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)