Z533017
Aldrich® three-neck flask with bottom outlet
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
kolba z okrągłym dnem
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Połączenie
joint: ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
500 mL
rozmiar wylotu
4 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)