Kluczowe dokumenty
Z531456
Sigma-Aldrich
Aldrich® Graham condenser
Overall H 400 mm, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS29/32
dostępność
not available in EU
wys. całkowita
400 mm
Opis ogólny
The Graham condenser has a large cooling surface area by allowing coolant to circulate around the inner coil. Condensers have a standard taper outer joint and a lower inner drip-tip joint.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)