Z531006
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 300 mm, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Połączenie
joint: ST/NS29/32
wys. całkowita
300 mm
Opis ogólny
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)