Kluczowe dokumenty
Z530565
Sigma-Aldrich
Aldrich® reagent bottle
capacity 60 mL, joint: ST/NS 14/20, amber bottle
Synonim(y):
butelki z odczynnikami, odczynnik w butelce
Wybierz wielkość
1 EA
175,00 zł
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
175,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
amber bottle
glass bottle
glass cap
round bottle
Połączenie
joint: ST/NS14/20
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
60 mL
Opis ogólny
Reagent bottles come with a ground glass hex head stopper. For light-sensitive samples, use the amber coated reagent bottles.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)