Z524832
Large capacity StirMantles
for flask size, 50 L, AC/DC input 230 V AC
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
Właściwości
CE compliant: no
for flask size 50 L
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Glas-Col 100D EMS121
dostępność
not available in EU
stirring range measuring range
100-1,850 rpm
Parametry
100-1850 rpm speed
pobór energii
1,000 W (3 outlets)
Opis ogólny
Umożliwia mieszanie objętości do 72 l za pomocą mieszadła magnetycznego, eliminując potrzebę stosowania mieszadła górnego. Idealny do destylacji ciągłej. Nóżki podpierające zapewniają wolną przestrzeń i równomierny przepływ powietrza.
Regulator temperatury należy zamawiać osobno.
Regulator temperatury należy zamawiać osobno.
- Sterowanie mieszadłem o zmiennej prędkości
- Odłączany przewód o długości 4 stóp (z wyjątkiem modeli 50 i 72 L, które są wyposażone w skrzynki zaciskowe)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)