Kluczowe dokumenty
Z524646
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series STM heating mantles
for flask size, 22,000 mL, AC/DC input 115 V AC
Wybierz wielkość
1 EA
11 750,00 zł
11 750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
11 750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
11 750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
CSA approved
for flask size 22,000 mL
producent / nazwa handlowa
Glas-Col 100BSTM1500
dostępność
not available in EU
not available in EU
zakres pomiaru temperatury
≤650 °C (internal operating)
moc wyjściowa
1000 watts (3 outlets)
Opis ogólny
The Series STM mantles perform the same function as Series TM heating mantles but will operate upto 650 °C. 12 and 22L mantles have 3in. legs for cool lab benches, are sealed, and have inert gas purge fittings. A temperature controller is required for operation.
Caution: Series STM mantles are recommended for use with flammable solvents only when used with a Poncho safety shield (listed separately).
  • Detachable 4ft, 3-wire cord and locking connector (except 12 and 22L models which have a terminal box)
  • Not CE Compliant
Informacje prawne
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)