Kluczowe dokumenty
Z517348
Sigma-Aldrich
Aldrich® large capacity fritted filter funnel
capacity 1 L, joint: ST/NS 29/32
Wybierz wielkość
1 EA
2350,00 zł
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
fritted
Połączenie
joint: ST/NS29/32
producent / nazwa handlowa
Aldrich
pojemność
1 L
śr. × wys.
95 mm × 340 mm
dysk śr.
90 mm
śr. filtra
90 mm
fryta śr.
90 mm
Opis ogólny
Filter large volumes of air and moisture-sensitive compounds quickly. With porosity C frit, 75 mm O-ring top and 24/40 or 29/32 bottom joint. Choose the appropriate 75 mm O-ring top/joint size to fit. The O-ring top and Stainless steel clamps are sold separately.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)