Kluczowe dokumenty
Z511234
Sigma-Aldrich
Fritted disc for solid-phase peptide synthesis flask
Fine
Wybierz wielkość
1 EA
700,00 zł
700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
Średnica
74.5 mm
wielkość porów
4-5.5 μm
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)