Kluczowe dokumenty
Z507121
Supelco
Michel-Miller column plug
Front seal, PTFE, thread size 80 mm
Wybierz wielkość
1 EA
1310,00 zł
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1310,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PTFE
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 584660
metody
LPLC: suitable
rozmiar gwintu
80 mm
Opis ogólny
Solid plug for use as stopper with Ace-Threds. Seals M-M column ends, Plugs with #50 Ace-Thred fit Ace large columns.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)