Z507016
Michel-Miller column plug
Back seal, PTFE, thread size 25 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
Materiały
PTFE
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 584549
metody
LPLC: suitable
rozmiar gwintu
25 mm
Opis ogólny
Solid plug for use as stopper with Ace-Threds. Seals M-M column ends, Plugs with #50 Ace-Thred fit Ace large columns.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)