Kluczowe dokumenty
Z506826
Sigma-Aldrich
Quick Press die set
diam. 2 mm
Wybierz wielkość
1 EA
1057,00 zł
1057,00 zł
Cena katalogowa1510,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1057,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
1057,00 zł
Cena katalogowa1510,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
metody
IR spectroscopy: suitable
Średnica
2 mm
Opis ogólny
Quick Press to ręczna prasa do wytwarzania przezroczystych granulek (dysków) KBr o średnicy 2 mm. Peletka KBr jest formowana przy użyciu jedynie nacisku mocnego uścisku dłoni przyłożonego stabilnie do uchwytu.
  • Powierzchnie kowadełka są polerowane optycznie
Technika KBr Pellet:
1. Proszek KBr/matrycę próbki wsypuje się do otworu w kołnierzu SS, do którego najpierw włożono krótsze z dwóch kowadełek.
2. Dłuższe drugie kowadełko jest następnie wkładane do kołnierza, a zespół jest umieszczany w uchwycie prasy.
3. Nacisk jest wywierany na próbkę poprzez ściśnięcie uchwytu.
4. Gdy kowadełka zostaną wyjęte z kołnierza, granulki KBr zostaną zatrzymane wewnątrz kołnierza.
5. Kołnierz jest umieszczany w opcjonalnym uchwycie próbki w kształcie litery V, który pasuje do standardowego uchwytu slajdów 2 × 3 cale dowolnego spektrometru.
6. Po analizie granulat jest wypłukiwany z kołnierza wodą lub wyrzucany i zachowywany.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)