Kluczowe dokumenty
Z504912
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 18.7 mm, wall size 2.6 mm
Wybierz wielkość
1 PKG
246,00 zł
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
246,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 7855726
śr. wewn.
18.7 mm
rozmiar ścianki
2.6 mm
Informacje prawne
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)