Kluczowe dokumenty
Z503819
Sigma-Aldrich
Scienceware® trays
w/o faucet, inside dimensions L × W × H 41 cm × 51 cm × 7.6 cm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Materiały
low-density polyethylene container
producent / nazwa handlowa
Bel-Art
Opis ogólny
Molded LDPE can withstand temperatures up to 77°C (171°F). The PE faucet has a 12.7 mm bore.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)