Z420417
Perforated filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420387
About This Item
Kod UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H91463-1457
śr. filtra
18 in.
kolor
none
Opis ogólny
Szybko filtruj duże objętości za pomocą polietylenowego, plastikowego lejka Buchnera z wybraną perforowaną płytą filtracyjną. Płytki wykonane są z HDPE o grubości 4,8 mm (³/₁₆") z perforacją 4,8 mm (³/₁₆") w odstępach 11 mm (⁷/₁₆").
Cechy i korzyści
- Zdejmowana płyta do użytku przy odzyskiwaniu metali szlachetnych
- Zakres temperatur: maksymalnie 52ºC (125ºF), minimalnie -20ºC (-4ºF)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)