Kluczowe dokumenty
Z418862
Sigma-Aldrich
System 45 vessel with threaded side port and removable fritted disc
capacity ~125 mL, Complete
Wybierz wielkość
1 EA
1582,00 zł
1582,00 zł
Cena katalogowa2260,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1582,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
1582,00 zł
Cena katalogowa2260,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
dł. × śr.
105 mm × 45 mm
pojemność
~125 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cylindrical style vessel has a 2 mm PTFE valve at the top, with a GL 18 threaded side port. The 32 mm threaded bottom valve assembly incorporates System 45 technology. The coarse fritted disc is easily removed from the PTFE adapter for cleaning and/or replacement. PTFE top and bottom valves require 1/4-turn to open or close. Valve stems have a 1/4-28 internal thread in the stem which allows a variety of adapters to be used. For male 1/4-28 and male Luer adapters, see Cat. No. Z417416 and Z417424.
Informacje prawne
System 45 is a trademark of John Babashak
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)