Z415847
EZSafe® flash-chromatography column with reservoir
capacity 600 mL, Standard column
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
NC.05
metody
LPLC: suitable
wymiary otworu
2 mm
pojemność
600 mL
przydatność
suitable for chromatography
Opis ogólny
Low pressure (max. 7 psig) medium wall columns with reservoir. Greaseless PTFE insert with GL-45 screw-thread attaches flow control valve to column. Precision all-PTFE valve and drip-tip.
Informacje prawne
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)