Z414255
Aldrich® septum-inlet adapter, in-line
Plain, Joints: ST/NS 24/40 (2)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
Joints: ST/NS24/40 (2)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inlet diam. 14 mm. Requires septum Z564702 or Z564699.
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
Powiązanie
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)